Learn More
Chlorure de m-toluènesulfonyle, 98%
Code produit 11472817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472817 100 g 100g
11428790 1 g 1g
11452817 5 g 5g
11462817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11472817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15458.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 1899-93-0 | C7H7ClO2S | 190,641 g/mol
Réactant impliqué dans la synthèse de molécules biologiquement actives, y compris les ligands de petites molécules pour le domaine Stat3 SH2, les aryldisulfonamides avec activité antibactérienne, les analogues de la quinazoline pour le traitement de la maladie de Gaucher, 17β - les inhibiteurs de l’HSD2 pour le traitement de l’ostéoporose, les isoindoline-5-propénéhydroxamate pour une utilisation comme inhibiteurs de l’histone désactylase.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1899-93-0
Formule moléculaire C7H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.641
Numéro MDL MFCD00051747
Clé InChI KFPMLWUKHQMEBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-toluenesulfonyl chloride, 3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-toluenesulfonyl chloride, 3-methyl-benzenesulfonyl chloride, 3-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methyl, 3-toluenesulphonyl chloride, 3-methylphenylsulfonyl chloride, pubchem5624, m-tolylsulfonyl chloride
CID PubChem 2734595
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluenesulfonyl chloride
Densité 1.314
Point d’ébullition 252°C to 253°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.548
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2087865
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 190.65
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement