Learn More
Chlorure de m-toluènesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | m-Toluenesulfonyl Chloride |
| CAS | 1899-93-0 |
| Formule moléculaire | C7H7ClO2S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 3-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, Toluene-3-sulfonyl Chloride, m-Methylbenzenesulfonyl Chloride, m-Toluensulfonyl Chloride, m-Tolylsulfonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | c1ccc(cc1)CO[C@@H]2C(OCc3ccccc3)C(OCc4ccccc4)[C@H](OC)OC2CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.65 |