Learn More
Acide m-Toluique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444854 5000 g 5000g
11434854 250 g 250g
11424854 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444854 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13785.0I
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-04-7 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
m-Toluic acid is used for the production of N,N-di methyl formamide, toluene formyl chloride and toluene nitrile etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide m-toluique est utilisé pour la production de N,N-Diméthylformamide , de chlorure de formyle de toluène et de nitrile de toluène, etc.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à l’écart des matériaux incompatibles tels que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-04-7
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002523
Clé InChI GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-toluic acid, m-toluylic acid, 3-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl, meta-toluic acid, m-methylbenzoic acid, beta-methylbenzoic acid, 3-methyl-benzoic acid, beta-bethylbenzoic acid, unii-1ua7k8eext
CID PubChem 7418
ChEBI CHEBI:10589
Nom IUPAC Acide 3-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluic acid
Point de fusion 108°C to 110°C
Densité 1.05
Point d’ébullition 263°C
Point d’éclair 150°C (302°F)
Quantité 5000 g
Beilstein 970526
Merck Index 14,9535
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99%