Learn More
Acide m-toluique, TRC
Code produit 30456459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456459 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456459 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT536115100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluic acid
CAS 99-04-7
Formule moléculaire C8 H8 O2
Quantité 100 g
Synonyme 3-Methylbenzoic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0524