Learn More
Acide m-toluique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | m-Toluic acid |
| CAS | 99-04-7 |
| Formule moléculaire | C8 H8 O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3-Methylbenzoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | Cc1cccc(c1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 3-méthylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.15 |
| Poids de la formule | 136.0524 |