Learn More
Hydrazide m-Toluique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11344424 5 g 5g
11354424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344424 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01043.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13050-47-0 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13050-47-0
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00014760
Clé InChI XFNNAMBYJSQXKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-toluic acid hydrazide, 3-toluic hydrazide, m-toluic hydrazide, m-toluohydrazide, 3-methylbenzoylhydrazide, 3-methyl-benzoylhydrazide, benzoylhydrazine, m-methyl, 3-methyl-benzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3-methyl-, hydrazide, 3-methylbenzenecarbohydrazide
CID PubChem 83082
Nom IUPAC 3-méthylbenzohydrazide
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluic hydrazide
Point de fusion 94°C to 98°C
Quantité 5 g
Beilstein 2045125
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%