Learn More
m-toluidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437976 1000 g 1000g
11447976 250 g 250g
11457976 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11437976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14058.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 108-44-1 | C7H9N | 107.16 g/mol
m-Toluidine is used in the manufacture of organic chemicals. It is also used in manufacture of various dyes and pigments, photo chemicals, pharmaceutical intermediates.antioxidants, curing agent, accelerator for polymer and rubber industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La m-toluidine est utilisée dans la fabrication de produits chimiques organiques. Elle est également utilisée dans la fabrication de divers colorants et pigments, produits photo chimiques, produits pharmaceutiques intermédiaires antioxydants, agent de durcissement, accélérateur pour l’industrie des polymères et du caoutchouc.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 g/l), (10 g/l à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-44-1
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.16
Numéro MDL MFCD00007808
Clé InChI JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
CID PubChem 7934
Nom IUPAC 3-méthylaniline
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluidine
Point de fusion -30°C
Densité 0.992
Point d’ébullition 203°C to 204°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.567
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1708
Beilstein 635944
Merck Index 14,9536
Informations sur la solubilité Soluble in water (2g/L),(10g/L at 25°C ).
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté 99%