Learn More
m-toluidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10307670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
5L
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10307670 5 mL Flacon en verre 5mL
10626172 1 L Flacon en verre 1L
15109203 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10307670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157870050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-44-1 | C7H9N | 107.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-44-1
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.16
Numéro MDL MFCD00007808
Clé InChI JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
CID PubChem 7934
Nom IUPAC 3-méthylaniline
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -30.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 203.0°C to 204.0°C
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4NH2
Indice de réfraction 1.5660 to 1.5680
Quantité 5 mL
Beilstein 12,853
Merck Index 15,9696
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2 g/100mL (20°C). Other solubilities: >50 g/100mL methanol, >50 g/100mL ethanol, soluble in ether, dmf and diluted acids
Poids de la formule 107.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide ou liquide cristallin