Learn More
Chlorure de m-toluoyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11406776 100 g 100g
11496766 25 g 25g
11416776 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11406776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23914.22
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1711-06-4 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
m-Toluoyl chloride has been used to derivatize the C1-C4 aliphatic amines for their determination in air by HPLC. It has been used in determination of atmospheric ammonia by denuder-sampling and HPLC-UV detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de m-Toluoyl a été utilisé pour dériver les amines aliphatiques C1-C4 pour leur détermination dans l’air par HPLC. Il a été utilisé pour la détermination de l’ammoniac atmosphérique par échantillonnage à dénuder et détection HPLC-UV.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. À conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, des métaux actifs, des amines et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1711-06-4
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.593
Numéro MDL MFCD00000681
Clé InChI YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k
CID PubChem 74375
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthylbenzoyle
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluoyl chloride
Point de fusion -23°C
Densité 1.173
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 76°C (168°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5485
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 878419
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 99%