Learn More
Chlorure de m-toluoyle, TRC
Code produit 30452727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452727 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452727 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT53625510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluoyl Chloride
CAS 1711-06-4
Formule moléculaire C8H7ClO
Quantité 10 g
Synonyme 3-Methylbenzoyl Chloride, 3-Toluoyl Chloride, NSC 97207, Toluoyl Chloride, m-Methylbenzoyl Chloride, m-Toluenecarbonyl Chloride, m-Toluic Acid Chloride, m-Toluyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)Cl
Nom IUPAC chlorure de 3-méthylbenzoyle
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Poids de la formule 154.0185