Learn More
Chlorure de m-toluoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | m-Toluoyl Chloride |
| CAS | 1711-06-4 |
| Formule moléculaire | C8H7ClO |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Methylbenzoyl Chloride, 3-Toluoyl Chloride, NSC 97207, Toluoyl Chloride, m-Methylbenzoyl Chloride, m-Toluenecarbonyl Chloride, m-Toluic Acid Chloride, m-Toluyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(c1)C(=O)Cl |
| Nom IUPAC | chlorure de 3-méthylbenzoyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.59 |
| Poids de la formule | 154.0185 |