Learn More
m-toluoylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443984 5 g 5g
11433984 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443984 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11965.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 53882-81-8 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53882-81-8
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.188
Numéro MDL MFCD00067922
Clé InChI IVLKDYOTZMFMLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzoylacetonitrile, 3-3-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, 3-toluoylacetonitrile, m-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-m-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-m-tolylpropanenitrile, pubchem12073, maybridge1_004502, acmc-1alb6, 3-m-tolyl-3-oxo-propanenitrile
CID PubChem 143105
Nom IUPAC 3-(3-méthylphényl)-3-oxopropanenitrile
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Toluoylacetonitrile
Point de fusion 71°C to 75°C
Quantité 5 g
Beilstein 2717335
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%