Learn More
Acétate de m-tolyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393606 25 g 25g
11303616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 11393606 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14602.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 122-46-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
m-Tolyl acetate as a pharmaceutical intermediate and antiseptic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de m-tolyle comme intermédiaire pharmaceutique et antiseptique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-46-3
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00041910
Clé InChI OTGAHJPFNKQGAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-tolyl acetate, m-cresyl acetate, cresatin, m-acetoxytoluene, m-cresol acetate, acetic acid m-tolyl ester, cresatin-sulzberger, kresatin, acetic acid, 3-methylphenyl ester, m-methylphenyl acetate
CID PubChem 67406
Nom IUPAC Acétate de (3-méthylphényle)
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC(C)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau m-Tolyl acetate
Densité 1.05
Point d’ébullition 100°C (14 mmHg)
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.502
Quantité 25 g
Beilstein 1862796
Merck Index 14,2583
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%