Learn More
Isocyanate de m-tolyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348226 5 g 5g
11358226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15255.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 621-29-4 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-29-4
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00002021
Clé InChI CPPGZWWUPFWALU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-tolyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methyl, meta-tolyl isocyanate, m-tolylisocyanate, m-isocyanatotoluene, 3-methylphenyl isocyanate, 3-tolyl isocyanate, 3-methylphenylisocyanate, 1-isocyanato-3-methyl-benzene, m-methylphenyl isocyanate
CID PubChem 69303
Nom IUPAC 1-isocyanato-3-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Tolyl isocyanate
Densité 1.033
Point d’ébullition 75°C to 76°C (12 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5305
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 386149
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 99%