Learn More
Acide m-Tolylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493338 50 g 50g
11483338 10 g 10g
11403348 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17743.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 621-36-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-36-3
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00004340
Clé InChI GJMPSRSMBJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylphenylacetic acid, m-tolylacetic acid, 2-m-tolyl acetic acid, 2-3-methylphenyl acetic acid, 3-tolylacetic acid, m-methylphenylacetic acid, 3-methylphenyl acetic acid, m-tolylaceticacid, benzeneacetic acid, 3-methyl, methyll 3-methylphenylacetate
CID PubChem 12121
Nom IUPAC Acide 2-(3-méthylphényl)acétique
SMILES CC1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Tolylacetic acid
Point de fusion 62°C to 66°C
Quantité 50 g
Beilstein 2043549
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%