Learn More
Acide m-tolylacétique, TRC
Code produit 30451350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451350 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT5365801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Tolylacetic acid
CAS 621-36-3
Formule moléculaire C9H10O2
Quantité 1 g
Synonyme 3-Methylbenzeneacetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(m-Tolyl)acetic acid, 3-Tolylacetic acid, m-Methylbenzeneacetic acid, m-Methylphenylacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cccc(CC(=O)O)c1
Nom IUPAC Acide 2-(3-méthylphényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Poids de la formule 150.0681