Learn More
Chlorure de m-tolylacétyle, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | m-Tolylacetyl chloride |
| Couleur | Rouge |
| Point d’ébullition | 98°C (7.5 mmHg) |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 168.62 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Forme physique | Liquide |