Learn More
M-Tolylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11328525
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11328525 2 g 2g
11338525 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11958.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La m-Tolylhydrazine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique. Il réagit avec la cyclohexanone et obtient le 7-méthyl-1,2,3,4-tétrahydro-carbazole.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-89-0
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00047815
Clé InChI GPTOGZLZMLJZCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-tolylhydrazine, 3-methylphenyl hydrazine, hydrazine, 3-methylphenyl, m-tolylhydrazin, m-toluidine amine, m-tolyl hydrazine, m-tolyl-hydrazine, 1-m-tolylhydrazine, 3-methylphenylhydrazinehydrochloride, acmc-20akdk
CID PubChem 68308
Nom IUPAC (3-méthylphényl)hydrazine
SMILES CC1=CC=CC(NN)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Tolylhydrazine
Densité 1.057
Point d’ébullition 132°C to 134°C (16 mmHg)
Indice de réfraction 1.589
Quantité 2 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 742264
Merck Index 14,9542
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%