Learn More
m-Xylène, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10205570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10205570 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10543741 250 mL Flacon en verre 250mL
10674682 1 L Flacon en verre 1L
10592324 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10205570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180860025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    165.00€ / 2.5L
    Économisez 5.00€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-38-3
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008536
Clé InChI IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
CID PubChem 7929
ChEBI CHEBI:28488
Nom IUPAC 1,3-xylène
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Xylene
Point de fusion -48.0°C
% min. CAS 99.0
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 0.8640g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 25°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980
Résidus après évaporation 0.005% max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0.864
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Viscosité 0.62 mPa.s (20°C)
Eau 0.1% max.
Beilstein 05, 370
Merck Index 15, 10278
Point d’ébullition 139.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Xylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H312-Nocif par contact cutané.