Code produit 10674682
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
10674682
1 L
Flacon en verre
1L
10543741
250 mL
Flacon en verre
250mL
10205570
2.5 L
Flacon en verre
2.50L
10592324
10 L
Récipient en plastique
10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
10674682
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
180860010
76.18 EUR valable jusqu'au 2026-12-31 MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS
108-38-3
Formule moléculaire
C8H10
Poids moléculaire (g/mol)
106.17
Numéro MDL
MFCD00008536
Clé InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
CID PubChem
7929
ChEBI
CHEBI:28488
Nom IUPAC
1,3-xylène
SMILES
CC1=CC(C)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau
m-Xylene
Point de fusion
-48.0°C
% min. CAS
99.0
Couleur
Incolore
% max. CAS
100.0
Densité
0.8640g/mL
Quantité
1 L
Point d’éclair
25°C
Spectre IR
Authentic
Conditionnement
Flacon en verre
Forme physique
Liquide
Indice de réfraction
1.4960 to 1.4980
Résidus après évaporation
0.005% max.
Plage de pourcentage du dosage
99+%
Gravité spécifique
0.864
Formule linéaire
C6 H4 (CH3 )2
Viscosité
0.62 mPa.s (20°C)
Eau
0.1% max.
Beilstein
05, 370
Merck Index
15, 10278
Point d’ébullition
139.0°C
Informations sur la solubilité
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Poids de la formule
106.17
Pourcentage de pureté
≥99%
Qualité
Extra pur
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?