Learn More
m-Xylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11336656 2500 mL 2.50L
11316656 100 mL 100mL
11326656 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11336656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03788.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.36€
    144.65€ / 2.5L
    Économisez 26.71€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
m-Xylene is used in the production of isophthalic acid, which is a monomer and utilized in preparation of polyethylene terephthalate. It is used as an important starting material in the production of 2,4- and 2,6-xylidine. It is used as solvent in histology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Du m-xylène est utilisé dans la production de l’acide isophtalique, qui est un monomère utilisé dans la préparation du polyéthylène téréphtalate. Il est utilisé comme produit de départ important dans la production de 2,4- et 2,6-xylidine. Il est utilisé comme solvant en histologie.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-38-3
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008536
Clé InChI IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
CID PubChem 7929
ChEBI CHEBI:28488
Nom IUPAC 1,3-xylene
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Xylene
Point de fusion -47°C
Densité 0.866
Quantité 2500 mL
Point d’éclair 25°C (77°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.497
Numéro UN UN1307
Beilstein 605441
Merck Index 14,10081
Point d’ébullition 138°C to 139°C
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Xylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Xylene