Learn More
m-Xylène-D10, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | m-Xylene D10 |
| CAS | 116601-58-2 |
| Formule moléculaire | C8 2H10 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | m-Xylene D10, m-Xylene-d10 (6CI), 4,6-Di(methyl-d3)benzene-1,2,3,5-d4, 1,2,3,5-Tetradeuterio-4,6-bis(trideuteriomethyl)benzene, Perdeuterated 1,3-dimethylbenzene, Perdeuterated m-xylene, Benzene-1,2,3,5-d4','4,6-di(methyl-d3)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 1,2,3,5-tétradéutério-4,6-bis(tridéutériométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.227 |
| Poids de la formule | 116.141 |