Learn More
m-Xylène-d4 (anneau-d4), CDN
Code produit 30325092
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325092 0.25 g 0.25g
30321526 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325092 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND51600.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Xylene ring-d4
CAS 425420-97-9
Formule moléculaire C8 2H4 H6
Quantité 0.25 g
Synonyme m-Xylene D4 (Ring D4), Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-dimethyl- (9 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C)c([2 H])c(C)c1[2 H]
Nom IUPAC 1,2,3,5-tétradeutéro-4,6-diméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 110.19
Poids de la formule 110.1034 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity