Code produit 15641680
Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
15641680
1 L
Flacon en verre
1L
15628330
4 L
Flacon en verre
4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
15641680
Fournisseur
Honeywell Research Chemicals
Code fournisseur
1855661L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Qualité réactif, 99%
≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
CAS
108-38-3
Formule moléculaire
C8H10
Poids moléculaire (g/mol)
106.17
Numéro MDL
MFCD00008536
Clé InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
CID PubChem
7929
ChEBI
CHEBI:28488
Nom IUPAC
1,3-xylene
SMILES
CC1=CC(C)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau
M-Xylene
Point de fusion
-48°C
Couleur
Incolore
Densité
0.868g/mL at 25°C
Quantité
1 L
Limite d’explosion
0.07
Point d’éclair
25°C (77°F)
Température d’allumage
982°F
Conditionnement
Flacon en verre
Forme physique
Liquide
Indice de réfraction
n20/D 1.497(lit.)
Formule linéaire
C6 H4 (CH3 )2
Tension de vapeur
16mmHg (37.7°C)
Numéro UN
UN1307
Beilstein
605441
Point d’ébullition
139°C
Poids de la formule
106.17g/mol
Pourcentage de pureté
99%
Qualité
ReagentPlus
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?