Learn More
m-Xylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) |
| CAS | 108-38-3 |
| Formule moléculaire | C8 H10 |
| Quantité | 500 mL |
| Synonyme | Benzene','1,3-dimethyl-, m-Xylene (8CI), 1,3-Dimethylbenzene, 1,3-Xylene, 3-Methyltoluene, NSC 61769, m-Dimethylbenzene, m-Methyltoluene, m-xylol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1 |
| Nom IUPAC | 1,3-xylène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 106.16 |
| Poids de la formule | 106.0783 |