Learn More
Dibromure de m-xylylène 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471497 10 g 10g
11481497 50 g 50g
11491497 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24959.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.27€
    69.65€ / 10g
    Économisez 10.62€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 626-15-3 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
It is used in preparation of four novel dinuclear half-titanocenes with meta- and orthoxylene bridges as new metallocenes. It was used in the synthesis of dissymmetrical bis-macro cyclic salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation de quatre nouveaux demi-titanocènes dinucléaires avec des ponts méta- et orthoxylène comme nouveaux métallocènes. Il a été utilisé dans la synthèse de sel cyclique dissymétrique bis-macro.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’écart des agents oxydants, des métaux actifs et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-15-3
Formule moléculaire C8H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Numéro MDL MFCD00000178
Clé InChI OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis bromomethyl benzene, m-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-m-xylene, benzene, 1,3-bis bromomethyl, m-bis bromomethyl benzene, m-xylylene bromide, ccris 1777, m-xylyene dibromide, m-xylene, .alpha.,.alpha.'-dibromo, m-.alpha.,.alpha.'-dibromoxylene
CID PubChem 69373
Nom IUPAC 1,3-bis(bromométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Xylylene dibromide
Point de fusion 74°C to 76°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 971085
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 263.96
Pourcentage de pureté 97%