Learn More
Dichlorure de m-xylylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418790 10 g 10g
11404583 25 g 25g
11414583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418790 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11548.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 626-16-4 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
m-Xylylene dichloride is used in pharmaceutical and used in medicine, brightener intermediates. α,α?-Dichloro-m-xylene is suitable for use in the synthesis of 1,7-bis(6-methoxy-2-formylphenyl)-1,7-dioxaheptane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorure de m-xylylène est utilisé dans les produits pharmaceutiques et en médecine et intermédiaires azurants. Le α ,α′-Dichloro-m-xylène convient à la synthèse de 1,7-bis(6-méthoxy-2-formylphényle)-1,7-dioxaheptane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-16-4
Formule moléculaire C8H8Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 175.052
Numéro MDL MFCD00000912
Clé InChI GRJWOKACBGZOKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis chloromethyl benzene, alpha,alpha'-dichloro-m-xylene, m-xylylene dichloride, benzene, 1,3-bis chloromethyl, m-bis chloromethyl benzene, m-xylylene chloride, m-dichloroxylene, benzene, 1,3-dichloromethyl, ccris 1774, m-xylene, .alpha.,.alpha.'-dichloro
CID PubChem 12275
Nom IUPAC 1,3-bis(chlorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Xylylene dichloride
Point de fusion 33°C to 37°C
Point d’ébullition 250°C to 255°C
Point d’éclair 144°C (291°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 2079898
Poids de la formule 175.06
Pourcentage de pureté 97%