Learn More
m-Xylylene Diisocyanate, TRC
Code produit 30135140
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135140 500 mg 500mg
30133510 2.5 g 2.50g
18093500 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135140 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX750963500MG
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3634-83-1
Formule moléculaire C10 H8 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.183
Nom IUPAC 1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene
SMILES O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Xylylene Diisocyanate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h1-4H,5-6H2
Poids de la formule 188.0586