Learn More
m-Xylylènediamine, 99%
Code produit 10741925 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10741925 500 mL Flacon en verre 500mL
10285140 5 mL Flacon en verre 5mL
10627112 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10741925 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 141025000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS : 1477-55-0 | C₈H₁₂N₂| 136,2 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1477-55-0
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.2
Numéro MDL MFCD00008119
Clé InChI FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-xylylenediamine, 1,3-benzenedimethanamine, 1,3-bis aminomethyl benzene, 1,3-xylylenediamine, 1,3-phenylenedimethanamine, m-xylylendiamin, 1,3-xylenediamine, mxda, m-phenylenebis methylamine, methylamine, m-phenylenebis
CID PubChem 15133
Nom IUPAC [3-(aminométhyl)phényl]méthanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)CN
Specifica
Nom chimique ou matériau m-Xylylenediamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 265°C (745.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(CH2NH2)2
Indice de réfraction 1.5700 to 1.572
Quantité 500 mL
Beilstein 13, IV, 293
Gravité spécifique 1.03
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– À des fins de recherche uniquement
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.