Learn More
Micronova™ Serpillère à franges à clipser en polyester M-Zone™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15551755 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyester
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15551755 Polyester 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15551755 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur MZSM1114IR
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Serpillère en polyester avec tissage gaufré pour une meilleure absorption. La serpillère en polyester Micronova™ M-Zone™ est compatible avec les désinfectants puissants.
  • Irradiés
  • Autoclavable
  • Pour une utilisation avec les adaptateurs de serpillère à franges QDSL et QPSL
  • Conçu pour un environnement propre et contrôlé
  • 100 % polyester avec tissage gaufré pour une meilleure absorption
  • Compatible avec les désinfectants puissants
  • Autoclavable
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
Directives AAMI relative à la stérilisation
Spécification
Matériau Polyester