Learn More
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Reverse Primer, HPLC
Code produit 15564374 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15564374 50 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15564374 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A15638
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Amorce inverse de séquençage M13, HPLC
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de livraison Tube simple, séché vers le bas
À utiliser avec (équipement) Spectrométrie de masse
Description Amorce de séquençage antisens M13, 50 nmole, purification HPLC, rendement spécifique minimal de 900pmole, séquence 5‘ CAGGAAACAGCTATGACC, délivrée dans un tube unique, séchée, utilisée pour les amorces de séquençage cyclique BigDye™
Type de produit Amorce de séquençage antisens M13
Séquence de dégradation des protéines 5’ CAGGAAACAGCTATGACC
Primer Amorce de séquençage inverse M13
Quantité 50 nmol
Qualité HPLC
À utiliser avec (application) Amorces de séquençage cyclique BigDye™
Forme Solide