Description
Conçue pour une utilisation en laboratoire, l’imprimante d’étiquettes Brady™ M210-LAB est fabriquée avec des matériaux spécifiques au laboratoire, pouvant résister à des environnements de laboratoire difficiles, pour des étiquettes de haute qualité et durables qui adhèrent et restent collées. L’imprimante d’étiquettes M210-LAB offre une qualité de code-barres améliorée et permet de prédéfinir des longueurs d’étiquettes personnalisées. Sa fonction de formatage automatique des étiquettes est idéale pour les types d’étiquettes couramment utilisés dans le laboratoire. Comprend une mallette rigide avec une imprimante M210-LAB, une batterie au lithium-ion, un cordon d’alimentation UE, un guide de démarrage rapide et une cartouche M21-750-7425.
- Symboles de laboratoire supplémentaires en taille de police 9 et plus
- Structure de menu intuitive pour les symboles, y compris les symboles grecs
- Matériaux disponibles pour les applications telles que les flacons cryogéniques et les lames
- La fonction d’étiquetage des flacons coupe automatiquement le ruban adhésif en fonction de la taille du flacon
- Horodatage
- Sérialisation automatisée
- Imprime une identification durable et de taille réelle de 6 à 19 mm de large pour optimiser la quantité de données
- Batterie au lithium-ion rechargeable longue durée
- Affichage LCD à 3 lignes pour une bonne visibilité
- Garantie 2 ans
Specifications
Specifications
| Type de produit | Imprimante d'étiquettes |
| Type d’affichage | Écran LCD |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (impériale) | 4,5 in |
| Largeur (métrique) | 114 mm |
| Hauteur (impériale) | 9,5 in |
| Hauteur (métrique) | 241 mm |
| Profondeur (impériale) | 2,5 in |
| Profondeur (métrique) | 64 mm |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Show More |