Description
Brady™ Les imprimantes d'étiquettes M210 offrent une qualité de matériaux conçue et durable, assortie d'une garantie de deux ans. Extrêmement robuste et durable, l’imprimante d’étiquettes M210 a été testée contre les chutes. Elle est dotée de renforts en caoutchouc moulé pour offrir une protection optimale contre les chutes. Cette imprimante est livrée dans un carton avec un guide de démarrage rapide et une cartouche d’étiquettes M21-750-499.
- Imprime une identification de taille réelle de 6 à 19 mm de large pour optimiser la quantité de données
- Ajustez la longueur des étiquettes grâce çà un matériau continu aux performances élevées
- Sept matériaux différents et durables spécifiés par l’industrie
- Massicot et pince à étiquettes ergonomiques pour tenir l’étiquette après la découpe
- Création rapide d’étiquettes à l’aide du clavier ABC, de la bibliothèque graphique, des touches de raccourci et des fonctions de menu
- Accessoire multifonction avec aimant, lampe de poche et support d’imprimante rétractable pour une manipulation aisée
- Intelligent Cell Technology pour la configuration et la mise en forme automatiques des étiquettes pour les enrouleurs de câbles, les borniers, les panneaux de brassage, les étiquettes de câbles et les étiquettes générales
- Langues : croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, français, allemand, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, espagnol, suédois, turc
Specifications
Specifications
| Type de produit | Imprimante d'étiquettes |
| Couleur | Jaune, noir |
| Type d’affichage | Écran LCD monochrome |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Étiquettes |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (impériale) | 4,5 in |
| Largeur (métrique) | 114 mm |
| Hauteur (impériale) | 9,5 in |
| Hauteur (métrique) | 241 mm |
| Show More |