Learn More
Brady™ Kit d’imprimante pour étiquettes M210, version UE
Code produit 17613225
Change view
Click to view available options
Kit d’imprimante pour étiquettes M210, version UE ; affichage : Écran LCD ; vitesse d’impression : 10 mm/s ; résolution : 203 dpi ; hauteur (métrique) : 241 mm ; Largeur (métrique) : 114 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17613225 Kit d’imprimante pour étiquettes M210, version UE ; affichage : Écran LCD ; vitesse d’impression : 10 mm/s ; résolution : 203 dpi ; hauteur (métrique) : 241 mm ; Largeur (métrique) : 114 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17613225 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 311307
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’imprimante d’étiquettes M210 est une étiqueteuse tout-en-un pour les applications voix, données, électriques et industrielles. Elle permet de créer des étiquettes transparentes qui supporteront des températures extrêmes ou adhéreront à des surfaces très
Conçues en matériau durable, les imprimantes d’étiquettes Brady™ M210 sont garanties deux ans. Extrêmement robuste et durable, l’imprimante d’étiquettes M210 a été testée contre les chutes. Elle est dotée de renforts en caoutchouc moulé pour offrir une protection optimale contre les chutes. Ce kit comprend l’imprimante M210, une batterie lithium-ion, un cordon d’alimentation UE, un guide de démarrage rapide et une cartouche d’étiquettes.
  • Imprime une identification de taille réelle de 6 à 19 mm de large pour optimiser la quantité de données
  • Ajustez la longueur des étiquettes grâce çà un matériau continu aux performances élevées
  • Sept matériaux différents et durables spécifiés par l’industrie
  • Massicot et pince à étiquettes ergonomiques pour tenir l’étiquette après la découpe
  • Création rapide d’étiquettes à l’aide du clavier ABC, de la bibliothèque graphique, des touches de raccourci et des fonctions de menu
  • Accessoire multifonction avec aimant, lampe de poche et support d’imprimante rétractable pour une manipulation aisée
  • Technologie Smart Cell de configuration et de formatage automatiques des étiquettes pour les enveloppes de câbles, les blocs de jonction, les panneaux de connexion, les indicateurs de câbles et les étiquettes générales
Spécification
Type de produit Imprimante d'étiquettes
Type d’affichage Écran LCD
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 4,5 in
Largeur (métrique) 114 mm
Hauteur (impériale) 9,5 in
Hauteur (métrique) 241 mm
Profondeur (impériale) 2,5 in
Profondeur (métrique) 64 mm
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Imprimante M210, batterie au lithium-ion, cordon d’alimentation UE, guide de démarrage rapide, cartouche d’étiquettes
Langues Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Mémoire 16 Mo
Modèle M210
Vitesse d’impression 10 mm/s
Résolution 203 dpi
Poids (métrique) 0,75 kg
Certifications/Conformité 2011/65/UE et 2015/863
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur secteur, batteries, batterie rechargeable
Tension 110/240 V
Alternate Part Number M210-KIT UE