Learn More
M2I-1, MedChemExpress
Code produit 16470006
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470006 2 mg
16454276 100 mg
16439526 50 mg
16435697 5 mg
16432556 25 mg
16412958 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16470006 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100341
MedChemExpress M2I-1 is a Mad2 inhibitor targeting the binding of Mad2 to Cdc20, an essential protein-protein interaction (PPI) within the spindle assembly checkpoint (SAC).
M2I-1 is a Mad2 inhibitor targeting the binding of Mad2 to Cdc20, an essential protein-protein interaction (PPI) within the spindle assembly checkpoint (SAC).
Spécification
Nom chimique ou matériau M2I-1
Forme physique Solid
CAS 312271-03-7
Couleur Orange
Quantité 2 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H24N4O4S
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (79.11 mM)
SMILES O=C(/C(C(N1)=O)=C\C2=CC=C(N(CC(C)C)CC(C)C)C([N+]([O-])=O)=C2)NC1=S
Poids moléculaire (g/mol) 404.48
Poids de la formule 404.48
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research