Learn More
M3258, MedChemExpress
Code produit 16484528
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484528 10 mg
16417247 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16484528 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111790
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress M3258 is an orally bioavailable, potent, reversible and highly selective immunoproteasome subunit LMP7 (β5i) inhibitor.
M3258 exerts high biochemical (IC50=3.6 nM) and cellular (IC50=3.4 nM) potency against the LMP7 subunit. M3258 shows strong antitumor efficacy in multiple myeloma xenograft models. M3258 leads to a significant and prolonged suppression of tumor LMP7 activity and ubiquitinated protein turnover and the induction of apoptosis in multiple myeloma cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau M3258
CAS 2285330-15-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H20BNO5
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (759.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=COC2=C1C=CC=C2)B(O)O)[C@H]3[C@@H]4CC[C@@H](O4)C3
Poids moléculaire (g/mol) 329.16
Poids de la formule 329.16
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease