Learn More
M344, MedChemExpress
Code produit 16471877
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471877 50 mg
16468407 5 mg
16445718 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16471877 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13506
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress M344 (D 237) is an inhibitor of histone deacetylase (IC50=100 nM) and an inducer of terminal cell fifferentiation.
M344 (D 237) is an inhibitor of histone deacetylase (IC50=100 nM) and an inducer of terminal cell fifferentiation.
Spécification
Nom chimique ou matériau M344
Forme physique Solid
CAS 251456-60-7
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H25N3O3
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme D 237 MS 344
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.32 mM)
SMILES O=C(NCCCCCCC(NO)=O)C1=CC=C(N(C)C)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 307.39
Poids de la formule 307.39
Pourcentage de pureté 99.28%
Qualité Research