Description
- Même les liquides visqueux ou volatils difficiles à pipeter ne font pas le poids face à la Multipette M4
- Le Combitips advanced™ sont conçus pour compléter le système
- Hermétiques et scellées, elles offrent un haut niveau de sécurité pour la manipulation de liquides infectieux, toxiques ou radioactifs.
- Les modes de distribution répétitifs réduisent le nombre de manipulations en permettant à l'utilisateur de remplir l'embout une seule fois et de distribuer jusqu'à 100 fois sans recharge.
- Automatique Combitip La reconnaissance élimine les calculs de volume fastidieux.
- Large plage de dosage : de μ1 L à 10 mL
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat spécifique au lot |
| Pointes compatibles | Combitips Advanced |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Neutre |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pointe de pipette 200 μL |
| Matériau | Plastique |
| Modèle | M4 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Afficher plus |