Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle repositionnables et multi-usages
Code produit 18763574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir sur blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
18763574 Noir sur blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18763574 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le film vinyle repositionnable (B-581) est un matériau durable, flexible et brillant, idéal pour le marquage intérieur/extérieur où un repositionnement fréquent est nécessaire.
  • Cet adhésif spécial à forte adhérence reste bien en place, mais se retire proprement sans laisser de résidus, ce qui le rend idéal pour des applications telles que le 5S et la gestion des stocks.
  • Le film en vinyle peut être imprimé par transfert thermique
  • Durée de vie moyenne en extérieur : 5 ans
  • Température de service de -40 °C à 82 °C
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des matériaux, veuillez vous référer à la fiche technique (TDS).
Spécification
Type de produit Kit d’impression
Couleur Noir sur blanc
Type d’affichage Aucun
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 25 ft.
Largeur (impériale) 1,5 in
Longueur (métrique) 7.62 m
Largeur (métrique) 38.10 mm
Épaisseur (impériale) 0,005 in
Épaisseur (métrique) 0.125 mm
Type d’adhésif Acrylique repositionable
Description Étiquettes en autocollants multiusage
Finition Brillant
Format Cartouche
Modèle R6000HF
Plage de températures (impériale) -40 °F à +180 °F
Plage de températures (métrique) De -40°C à +82°C
À utiliser avec (application) Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, marcado de suelos, etiquetado Lean y 5S, marcado de tuberías y válvulas, marcado de almacenes
Quantité 1 de chaque
Alternate Part Number M5C-1500-581-WT