Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester transparent multi-usages pour environnements difficiles
Code produit 18753574 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir sur transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
18753574 Noir sur transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18753574 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177007
En stock
Étiquettes en polyester transparent conçues pour répondre à une grande variété de besoins en matière de performance. Ce matériau est idéal pour les laboratoires, même sur des surfaces difficiles ou dans des environnements hostiles.
  • Environnements difficiles - Adhésif permanent à forte adhérence pour acier inoxydable, métaux revêtus de poudre, émail peint et plastiques, pour des applications par tous les temps.
  • Performances optimisées – Résiste à l’exposition aux rayons UV, aux températures extrêmes, aux carburants et aux huiles, aux dégraissants, aux nettoyants et aux détergents.
  • Impression noire sur polyester transparent
  • Certifications - Homologué UL selon la norme UL969, CSA selon la norme C22.2 n° 0.15-95, conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (réussie 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des matériaux, veuillez vous référer à la fiche technique (TDS).
Specifications
Couleur Noir sur transparent
Type d’affichage Aucun
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 25 ft.
Largeur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 7.62 m
Largeur (métrique) 25.40 mm
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description Etiquetas de poliéster transparente multiusos para impresoras en entornos hostiles
Finition Brillant
Format Cartouche
Modèle R6200
Plage de températures (impériale) -94 °F à +212 °F
Plage de températures (métrique) De -70°C à +100°C
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, étiquetage à code-barres, étiquetage de la carte de débit, étiquetage des composants et de l’équipement, étiquetage des données et des télécommunications, identification générale, étiquetage de l’inventaire et de l’inspection
Quantité 1 de chaque
Alternate Part Number M4C-1000-430