Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle adhésives permanentes résistantes aux intempéries
Code produit 18783574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir sur blanc
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
18783574 Noir sur blanc 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18783574 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquez des étiquettes qui résistent jusqu'à 10 ans d'exposition aux intempéries grâce à ce matériau d'étiquette en vinyle à faible retrait (B-595). Imprimez presque partout avec une imprimante durable Brady Imprimante d'étiquettes portable.
  • Polyvalent – Idéal pour l'étiquetage des tuyaux, équipements, étagères et autres surfaces industrielles.
  • Robuste - Conçu pour résister à une exposition prolongée aux rayons UV, aux produits chimiques, aux graisses et huiles, aux embruns salés, aux nettoyants et détergents, et à la saleté.
  • Adhésif - Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent à forte adhérence, il convient aux surfaces rugueuses, texturées, sales et lisses, notamment par temps froid.
  • Étiquettes résistantes aux intempéries, conçues pour durer jusqu'à 10 ans en extérieur.
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des matériaux, veuillez vous référer à la fiche technique (TDS).
Spécification
Type de produit Kit d’impression
Couleur Noir sur blanc
Type d’affichage Aucun
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 3 in
Largeur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 76.20 mm
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description Etiquetas de vinilo adhesivas permanentes para impresoras, resistentes a la intemperie
Finition Brillant
Format Cartouche
Modèle R6000HF
Plage de températures (impériale) -40 °F à +180 °F
Plage de températures (métrique) De -40°C à +82°C
À utiliser avec (application) Seguimiento de activos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, etiquetado Lean y 5S, bloqueo y etiquetado, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad, marcado de almacenes, etiquetado de inventario e inspección.
Quantité 100 étiquettes
Alternate Part Number M4-22-595
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.