Learn More
Alla France™ Densimètre M50
Description
- Température d’étalonnage de 20°C
- À usage général
Spécification
Spécification
| Type | Densimètre |
| Précision | ± 0,001 |
| Incréments | 0,001 g/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791 |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| Plage de densité relative | 0,8 à 0,85 g/ml |