Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester multi-usages pour environnements difficiles
Code produit 18723574 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir sur blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
18723574 Noir sur blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18723574 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177006
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Les applications en environnements difficiles nécessitent des matériaux robustes et Brady's Le polyester B-423 relève le défi. Conçu pour résister aux contraintes des applications liées aux énergies renouvelables, ce matériau est idéal pour une grande variété de surfaces difficiles.
  • Environnements difficiles - Adhésif permanent à forte adhérence pour une variété de surfaces et applications par tous les temps
  • Performances techniques – Résiste à l’exposition aux rayons UV, aux températures extrêmes, à l’abrasion, aux carburants et huiles, aux dégraissants, aux nettoyants et aux détergents.
  • Certifications : homologué UL selon la norme UL969, CSA selon la norme C22.2 n° 0.15-95, conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (réussie avec la directive 2015/863), DIN VDE 0472 partie 815
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des matériaux, veuillez vous référer à la fiche technique (TDS).
Spécification
Type de produit Kit d’impression
Couleur Noir sur blanc
Type d’affichage Aucun
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 25 ft.
Largeur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 7.62 m
Largeur (métrique) 25.40 mm
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description Étiquettes en polyester multi-usage pour environnement difficile pour les imprimantes M410, M510 et M511
Finition Brillant
Format Cartouche
Modèle R6200
Plage de températures (impériale) -94 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) De -70°C à +110°C
À utiliser avec (application) Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de paneles solares, marcado de almacenes
Quantité 1 de chaque
Alternate Part Number M4C-1000-423