Learn More
Brady™ Imprimante d'étiquettes M510 UE et Brady Suite de postes de travail
Artikelnummer. 18754624 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Couleur:
Bleu, gris
Pakningsstørrelse:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Couleur Pakningsstørrelse
18754624 Bleu, gris 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18754624 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322723
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Se alle kampagner
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Compagnon idéal de votre espace de travail, le M510 produit des étiquettes de haute qualité en grand volume, jour après jour. Que vous soyez en laboratoire, sur le terrain ou dans une usine, cette imprimante travaille aussi dur que vous.
  • Créez des étiquettes grand format de 38,10 mm avec impression bord à bord et une large gamme de tailles de texte.
  • Imprimez jusqu'à 38,10 mm par seconde pour travailler plus vite.
  • Utilisez le M510 pour davantage d'applications grâce à plus de 250 cartouches interchangeables et plus de 26 matériaux haute performance.
  • Saisissez des données avec une plus grande précision en utilisant un clavier QWERTY intuitif, un pavé numérique séparé ou un PC.
  • Écran graphique LCD couleur rétroéclairé pour un étiquetage plus facile dans les zones peu éclairées
  • Conçu pour résister à des chutes de 1,2 m
  • Navires titulaires d'une licence pour le Brady Suite logicielle de poste de travail de votre choix : Identification des produits et des câbles, identification de la sécurité et des installations, ou identification des laboratoires, permettant la création facile d'une large gamme d'étiquettes et de panneaux.
  • La batterie NiMH rechargeable permet d'imprimer jusqu'à 1700 étiquettes avec une seule charge.
Tekniske data
Type de produit Imprimante
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage Aucun
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 10 in
Largeur (impériale) 5,75 in
Longueur (métrique) 254 mm
Largeur (métrique) 146.05 mm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Hauteur (métrique) 95.25 mm
Capacité de couleur Unicolore
Description Impresora de etiquetas M510 UE y Brady Suite de estaciones de trabajo
Comprend Impresora M510, paquete de batería recargable NiMH, una AC Adaptador, cartucho de etiquetas de vinilo B-595, una guía de inicio rápido, una USB Cable, un Brady Paquete de software de diseño básico para estaciones de trabajo y un USB Unidad Flash con controlador y manual de usuario.
Langues Búlgaro, chino (tradicional y simplificado), croata, checo, danés, holandés, inglés (EE. UU.), estonio, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, noruego (bokmal), polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español (México), sueco, turco, húngaro, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovakian, Slovenian, Swedish, Swedish, Turkish, Vietnamese
Mémoire 512 Mo de RAM, 256 Mo de mémoire flash
Modèle M510
Vitesse d’impression 38.10 mm/s
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs USB
Poids (impériale) 3.05 lb.
Poids (métrique) 1.38 kg
Certifications/Conformité CE, UKCA, FCC
À utiliser avec (application) Seguimiento de activos, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado Lean y 5S, identificación de seguridad, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres, etiquetado de códigos de barras
Quantité 1 de chaque
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation AC Adaptateur, batterie rechargeable
Tension 100/240 V
Alternate Part Number M510-EU-BWS
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.