Learn More
Brady™ Imprimante d'étiquettes M510 UE
Code produit 18754614 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu, gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
18754614 Bleu, gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18754614 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177181
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compagnon idéal de votre espace de travail, le M510 produit des étiquettes de haute qualité en grand volume, jour après jour. Que vous soyez en laboratoire, sur le terrain ou dans une usine, cette imprimante travaille aussi dur que vous.
  • Créez des étiquettes grand format de 38,10 mm avec impression bord à bord et une large gamme de tailles de texte.
  • Imprimez jusqu'à 38,10 mm par seconde pour travailler plus vite.
  • Utilisez le M510 pour davantage d'applications grâce à plus de 250 cartouches interchangeables et plus de 26 matériaux haute performance.
  • Saisissez des données avec une plus grande précision en utilisant un clavier QWERTY intuitif, un pavé numérique séparé ou un PC.
  • Écran graphique LCD couleur rétroéclairé pour un étiquetage plus facile dans les zones peu éclairées
  • Conçu pour résister à des chutes de 1,2 m
  • Livraison gratuite Brady Suite de conception de base pour stations de travail comprenant les applications et fonctionnalités essentielles à la création d'étiquettes.
  • La batterie NiMH rechargeable permet d'imprimer jusqu'à 1700 étiquettes avec une seule charge.
Spécification
Type de produit Imprimante
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage Aucun
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 10 in
Largeur (impériale) 5,75 in
Longueur (métrique) 254.00 mm
Largeur (métrique) 146.05 mm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Hauteur (métrique) 95.25 mm
Capacité de couleur Unicolore
Description Impresora de etiquetas M510 UE
Comprend Impresora M510, paquete de batería recargable NiMH, una AC Adaptador, cartucho de etiquetas de vinilo B-595, una guía de inicio rápido, una USB Cable, un Brady Paquete de software de diseño básico para estaciones de trabajo y un USB Unidad Flash con controlador y manual de usuario.
Langues Búlgaro, chino (tradicional y simplificado), croata, checo, danés, holandés, inglés (EE. UU.), estonio, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, noruego (bokmal), polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español (México), sueco, turco, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Mémoire 512 Mo de RAM, 256 Mo de mémoire flash
Modèle M510
Vitesse d’impression 38.10 mm/s
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs USB
Poids (impériale) 3.05 lb.
Poids (métrique) 1.38 kg
Certifications/Conformité CE, UKCA, FCC
À utiliser avec (application) Seguimiento de activos, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado Lean y 5S, identificación de seguridad, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres, etiquetado de códigos de barras
Quantité 1 de chaque
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation AC Adaptateur, batterie rechargeable
Tension 100/240 V
Alternate Part Number M510-EU