Learn More
Brady™ Kit d'imprimante d'étiquettes portable M410 UE et Brady Suite de postes de travail
Description
- Imprimez des étiquettes prédécoupées ou en continu jusqu'à 25,40 mm de large avec impression bord à bord
- Plus de 110 cartouches interchangeables faciles à installer, avec plus de 12 matériaux spécialement conçus pour répondre à toutes vos exigences.
- Changez facilement les cartouches grâce à un mécanisme de verrouillage à échange simplifié, tandis qu'une fenêtre sur la porte vous permet de vous souvenir facilement de la cartouche installée.
- Créez et imprimez de deux façons : via le clavier QWERTY intuitif ou un PC.
- Conçu pour résister à des chutes de 1,2 m et aux environnements de travail difficiles
- Coloration extérieure améliorée pour une meilleure visibilité sur le chantier
- Navires titulaires d'une licence pour le Brady Suite logicielle de poste de travail de votre choix : Identification des produits et des câbles, identification de la sécurité et des installations, ou identification des laboratoires, permettant la création facile d'une large gamme d'étiquettes et de panneaux.
- Écran graphique LCD rétroéclairé pour faciliter l'étiquetage dans les zones peu éclairées
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’impression d’étiquettes |
| Couleur | Jaune, noir |
| Type d’affichage | Aucun |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Étiquettes |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Longueur (impériale) | 3,5 in |
| Largeur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 88.90 mm |
| Largeur (métrique) | 152.40 mm |
| Afficher plus |