Learn More
Brady™ Imprimante d'étiquettes portable M510 avec kit d'accessoires UE
Code produit 18794614 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu, gris
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
18794614 Bleu, gris 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18794614 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177185
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compagnon idéal de votre espace de travail, le M510 produit des étiquettes de haute qualité en grand volume, jour après jour. Que vous soyez en laboratoire, sur le terrain ou dans une usine, cette imprimante travaille aussi dur que vous.
  • Créez des étiquettes grand format de 38,10 mm avec impression bord à bord et une large gamme de tailles de texte.
  • Imprimez jusqu'à 38,10 mm par seconde pour travailler plus vite.
  • Utilisez le M510 pour davantage d'applications grâce à plus de 250 cartouches interchangeables et plus de 26 matériaux haute performance.
  • Saisissez des données avec une plus grande précision en utilisant un clavier QWERTY intuitif, un pavé numérique séparé ou un PC.
  • Écran graphique LCD couleur rétroéclairé pour un étiquetage plus facile dans les zones peu éclairées
  • Conçu pour résister à des chutes de 1,2 m
  • Livraison gratuite Brady Suite de conception de base pour stations de travail comprenant les applications et fonctionnalités essentielles à la création d'étiquettes.
  • La batterie NiMH rechargeable imprime jusqu'à 1700 étiquettes avec une seule charge, tandis que la batterie Li-ion haute capacité imprime 4400 étiquettes avec une seule charge, pour une autonomie d'une journée entière.
Spécification
Type de produit Imprimante d'étiquettes
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage Aucun
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 10,00 in
Largeur (impériale) 5,75 in
Longueur (métrique) 254.00 mm
Largeur (métrique) 146.05 mm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Hauteur (métrique) 95.25 mm
Capacité de couleur Unicolore
Description Kit de impresora de etiquetas portátil M510 UE
Comprend Impresora M510, estuche rígido, paquete de batería recargable de NiMH, un paquete de batería recargable de iones de litio, un AC Adaptador, cartucho de etiqueta de vinilo B-595, una guía de inicio rápido, un imán, un gancho multiusos, un USB Cable, un Brady Paquete de software de diseño básico para estaciones de trabajo y un USB Unidad Flash con controlador y manual de usuario.
Langues Búlgaro, chino (tradicional y simplificado), croata, checo, danés, holandés, inglés (EE. UU.), estonio, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, noruego (bokmal), polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español (México), sueco, turco, húngaro, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovakian, Slovenian, Swedish, Swedish, Turkish, Vietnamese
Mémoire 512 Mo de RAM, 256 Mo de mémoire flash
Modèle M510
Vitesse d’impression 38.10 mm/s
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs USB
Poids (impériale) 3.05 lb.
Poids (métrique) 1.38 kg
Certifications/Conformité CE, UKCA, FCC
À utiliser avec (application) Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado Lean y 5S, identificación de seguridad, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres.
Quantité 1 de chaque
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation AC Adaptateur, batterie rechargeable
Tension 100/240 V
Alternate Part Number M510-KIT-UE