Learn More
Brady™ Étiqueteuse M511 avec Suite PWID Brady Workstation
Code produit 17882699
Change view
Click to view available options
Couleur:
Jaune, noir
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17882699 Jaune, noir 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17882699 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 321672
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Étiquetez en plus grandes dimensions avec l’étiqueteuse M511. Imprimez des messages plus grands et plus clairs. Imprimez des étiquettes bord à bord. Concevez et imprimez à la volée ou sur un PC. De plus, partagez des fichiers, importez des données et connectez jusqu’à 5 appareils simultanément.
Travaillez plus intelligemment. Étiquetez en plus grandes dimensions avec l'étiqueteuse M511. Imprimez des messages plus grands et plus clairs. Imprimez des étiquettes bord à bord. Concevez et imprimez à la volée ou sur un PC. De plus, partagez des fichiers, importez des données et connectez jusqu'à 5 appareils simultanément. Idéale pour de plus grands formats : impression d'étiquettes jusqu'à 38,10 mm Moins de gaspillage : impression bord à bord de texte, d'images et de codes-barres Autonomie plus longue grâce à une batterie au lithium-ion interne : plus de 8 heures de travail et 1 000 étiquettes en une seule charge Plus robuste : résistance aux chutes de 1,8 m, aux chocs, aux écrasements de 115 kg, au sable et à la poussière (norme MIL-STD-810G) Impression mobile : Bluetooth 5.0 (portée de 20 m) et connexion simultanée jusqu'à 5 utilisateurs Utilisation d'un logiciel de création d'étiquettes : application Étiquettes express sur un téléphone/une tablette via Bluetooth ou Brady Workstation sur un PC Gain de temps et d'espace : massicot automatique et impression en position verticale ou latérale Cette étiqueteuse est fournie avec la suite Identification de produits et fils de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles
Spécification
Type de produit Portable Label Printer
Couleur Jaune, noir
Type d’affichage None
À utiliser avec (équipement) Brady Labels
Matériau Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 3.6 in.
Largeur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 91.44 mm
Largeur (métrique) 152.40 mm
Profondeur (impériale) 6.4 in.
Profondeur (métrique) 162.56 mm
Capacité de couleur Monocolor
Comprend This printer ships in a carton box with M5C-1500-595-WT-BK label cartridge, AC Adapter with EU and UK plugs, Quick Start guide and a Brady Workstation Product and Wire ID Suite.
Langues Arabic (Egypt), Bahasa (Indonesian), Bahasa Malay, Bulgarian, Chinese (Traditional and Simplified), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian (Bokmal), Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish (universal), Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Mémoire Memory via connected mobile device
Modèle M511
Vitesse d’impression 33.80 mm/s
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Bluetooth™ 5 Low Energy (class II),USB
Poids (impériale) 2.6 lb.
Poids (métrique) 1.2 kg
Certifications/Conformité FCC Part 15 Class A
À utiliser avec (application) Asset tracking, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, Facility identification, General identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling, Lean and 5S labelling, Safety identification, Warehouse marking, Wire and cable labelling
Quantité Each
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation AC Adaptor, Rechargeable Battery, USB
Tension 110/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number M511-EU-UK-PWID