Learn More
Brady™ Kit d'imprimante d'étiquettes M511
Code produit 17852699 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune, noir
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17852699 Jaune, noir 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17852699 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 176494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.51€
    775.00€ / 1 kits
    Économisez 180.51€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Travaillez plus intelligemment. Étiquette plus grande avec le M511. Imprimez des messages plus grands et plus clairs. Allez d'un bord à l'autre. Concevez et imprimez à la volée, ou sur un PC. Partagez des fichiers, importez des données et connectez jusqu'à 5 utilisateurs simultanément. Le kit comprend Brady Logiciel d'identification des produits et des câbles pour postes de travail.
  • Idéal pour les applications de grande taille - impression d'étiquettes jusqu'à 38,10 mm
  • Moins de gaspillage : utilisez toute la surface pour le texte, les graphiques et les codes-barres.
  • Autonomie prolongée grâce à une batterie Li-ION interne - plus de 8 heures d'utilisation ; 1 000 étiquettes sur une seule charge
  • Plus résistant – supporte des chutes de 1,8 m, des écrasements de 115 kg et la projection de sable et de poussière (MIL-STD-810G) ; résistance aux chocs de qualité militaire
  • Imprimez où que vous soyez - Bluetooth 5.0 (portée de 20 m) ; connectez jusqu’à 5 utilisateurs simultanément
  • Utilise un logiciel de création d'étiquettes - l'application Express Labels via Bluetooth sur un téléphone/une tablette ; Brady Poste de travail sur un PC
  • Gain de temps et d'espace : comprend un coupe-étiquettes automatique et imprime à la verticale ou à l'horizontale.
Spécification
Type de produit Kit d’impression
Couleur Jaune, noir
Type d’affichage Aucun
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 3,6 in
Largeur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 91.44 mm
Largeur (métrique) 152.40 mm
Profondeur (impériale) 6,4 in
Profondeur (métrique) 162.56 mm
Capacité de couleur Unicolore
Comprend Esta impresora se envía en un estuche rígido con una impresora M511, cartuchos de etiquetas M5C-1500-595-WT-BK, M4-91-427 y M5-131-499, un AC Adaptador, un imán, un gancho multiusos, un bloque de alimentación para impresoras M211 y M511, una guía de inicio rápido y Brady Paquete de software de identificación de cables y productos de estación de trabajo.
Langues Árabe (Egipto), Bahasa (Indonesio), Bahasa Malayo, Búlgaro, Chino (Tradicional y Simplificado), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Hebreo, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego (Bokmal), Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Español (Universal), Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita
Mémoire Memoria a través de dispositivo móvil conectado
Modèle M511
Vitesse d’impression 33.80 mm/s
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Bluetooth™ 5 Bajo consumo de energía (clase II), USB
Poids (impériale) 2.6 lb.
Poids (métrique) 1.2 kg
Certifications/Conformité FCC Parte 15 Clase A
À utiliser avec (application) Seguimiento de activos, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado Lean y 5S, identificación de seguridad, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres.
Quantité Chaque
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation AC Adaptateur, batterie rechargeable, USB
Tension 110/240 V
Keyboard Type Aucun
Alternate Part Number KIT M511-EU-UK