Learn More
Brady™ Imprimante d'étiquettes M511
Code produit 17862699 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune, noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17862699 Jaune, noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17862699 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    365.00€ / 1 pièces
    Économisez 84.00€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Travaillez plus intelligemment. Étiquette plus grande avec le M511. Imprimez des messages plus grands et plus clairs. Allez d'un bord à l'autre. Concevez et imprimez à la volée, ou sur un PC. Partagez des fichiers, importez des données et connectez jusqu'à 5 utilisateurs simultanément.
  • Idéal pour les applications de grande taille - impression d'étiquettes jusqu'à 38,10 mm
  • Moins de gaspillage : utilisez toute la surface pour le texte, les graphiques et les codes-barres.
  • Autonomie prolongée grâce à une batterie Li-ION interne - plus de 8 heures d'utilisation ; 1 000 étiquettes sur une seule charge
  • Plus durable - résiste aux chutes de 1,8 m, aux chocs, à l'écrasement de 115 kg et au sable et à la poussière soufflés (MIL-STD-810G)
  • Impression possible partout - Bluetooth 5.0 (portée de 20 m) ; connexion simultanée jusqu'à 5 utilisateurs.
  • Utilise un logiciel de création d'étiquettes - l'application Express Labels via Bluetooth sur un téléphone/une tablette ; Brady Poste de travail sur un PC
  • Gain de temps et d'espace : comprend un coupe-étiquettes automatique et imprime à la verticale ou à l'horizontale.
Spécification
Type de produit Imprimante d’étiquettes portable
Couleur Jaune, noir
Type d’affichage Aucun
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 3,6 in
Largeur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 91.44 mm
Largeur (métrique) 152.40 mm
Profondeur (impériale) 6,4 in
Profondeur (métrique) 162.56 mm
Capacité de couleur Unicolore
Comprend Esta impresora se envía en una caja de cartón con un cartucho de etiquetas M5C-1500-595-WT-BK. AC Adaptador con enchufes de la UE y el Reino Unido, guía de inicio rápido y un Brady Suite de diseño básico para estaciones de trabajo.
Langues Árabe (Egipto), Bahasa (Indonesio), Bahasa Malayo, Búlgaro, Chino (Tradicional y Simplificado), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Hebreo, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego (Bokmal), Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Español (Universal), Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita, Bahasa Indonesian, Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Mémoire Memoria a través de dispositivo móvil conectado
Modèle M511
Vitesse d’impression 33.80 mm/s
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Bluetooth™ 5 Bajo consumo de energía (clase II), USB
Poids (impériale) 2.6 lb.
Poids (métrique) 1.2 kg
Certifications/Conformité FCC Parte 15 Clase A
À utiliser avec (application) Seguimiento de activos, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado Lean y 5S, identificación de seguridad, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres.
Quantité Chaque
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation AC Adaptateur, batterie rechargeable, USB
Tension 110/240 V
Keyboard Type Aucun
Alternate Part Number M511-UE-RU-EE. UU.